Läs mer
Ledipasvir, TRC
Produktkod. 30135968
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135968 1 mg
30133295 50 mg
30007847 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3201001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1256388-51-8
Molekylformel C49 H54 F2 N8 O6
Molekylvikt (g/mol) 889
Synonym Carbamic acid, N-[(1S)-1-[[(6S)-6-[5-[9,9-difluoro-7-[2-[(1R,3S,4S)-2-[(2S)-2-[(methoxycarbonyl)amino]-3-methyl-1-oxobutyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-1H-benzimidazol-6-yl]-9H-fluoren-2-yl]-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]carbonyl]-2-methylpropyl]-, methyl ester, GS 5885
IUPAC-namn metyl N-[(2S)-1-[(6S)-6-[5-[9,9-difluoro-7-[2-[(1S,2S,4R)-3-[(2S)-2-(metoxykarbonylamino)-3-metylbutanoyl]-3-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-yl]-3H-benzimidazol-5-yl]fluoren-2-yl]-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl]-3-metyl-1-oxobutan-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CC2(CC2)C[C@H]1c3ncc([nH]3)c4ccc5c6ccc(cc6C(F)(F)c5c4)c7ccc8nc([nH]c8c7)[C@@H]9[C@H]%10CC[C@H](C%10)N9C(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ledipasvir
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C49H54F2N8O6/c1-24(2)39(56-46(62)64-5)44(60)58-23-48(15-16-48)21-38(58)42-52-22-37(55-42)28-9-13-32-31-12-8-26(18-33(31)49(50,51)34(32)19-28)27-10-14-35-36(20-27)54-43(53-35)41-29-7-11-30(17-29)59(41)45(61)40(25(3)4)57-47(63)65-6/h8-10,12-14,18-20,22,24-25,29-30,38-41H,7,11,15-17,21,23H2,1-6H3,(H,52,55)(H,53,54)(H,56,62)(H,57,63)/t29-,30+,38-,39-,40-,41-/m0/s1
Formel vikt 888.4134