Läs mer
LEE 011, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ribociclib |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N8O/c1-29(2)22(32)19-13-16-14-26-23(28-21(16)31(19)17-5-3-4-6-17)27-20-8-7-18(15-25-20)30-11-9-24-10-12-30/h7-8,13-15,17,24H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28) |
| Formel vikt | 434.2543 |
| Procent renhet | >95% |