missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
LEE011 Succinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ribociclib Succinate |
| CAS | 1374639-75-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 H30 N8 O . C4 H6 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Butanedioic acid, compd. with 7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide (1:1), LEE 011BBA, NVP-LEE 011, Ribociclib succinate, 7-Cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide succinate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N8O.C4H6O4/c1-29(2)22(32)19-13-16-14-26-23(28-21(16)31(19)17-5-3-4-6-17)27-20-8-7-18(15-25-20)30-11-9-24-10-12-30;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,13-15,17,24H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| LEDER | CN(C)C(=O)c1cc2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2n1C5CCCC5.OC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | butanedioic acid;7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[(5-piperazin-1-ylpyridin-2-yl)amino]pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.63 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?