missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LEE011 Succinate, TRC

Produktkod. 30476199
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476199 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL32100010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ribociclib Succinate
CAS 1374639-75-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C23 H30 N8 O . C4 H6 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Butanedioic acid, compd. with 7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide (1:1), LEE 011BBA, NVP-LEE 011, Ribociclib succinate, 7-Cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide succinate
InChI formel InChI=1S/C23H30N8O.C4H6O4/c1-29(2)22(32)19-13-16-14-26-23(28-21(16)31(19)17-5-3-4-6-17)27-20-8-7-18(15-25-20)30-11-9-24-10-12-30;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,13-15,17,24H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER CN(C)C(=O)c1cc2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2n1C5CCCC5.OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-namn butanedioic acid;7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[(5-piperazin-1-ylpyridin-2-yl)amino]pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 552.63
Formel vikt 552.2809
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.