missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LEE011 Succinate, TRC

Produktkod. 30482950
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482950 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3210005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ribociclib Succinate
CAS 1374639-75-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C23 H30 N8 O . C4 H6 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym Butanedioic acid, compd. with 7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide (1:1), LEE 011BBA, NVP-LEE 011, Ribociclib succinate, 7-Cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide succinate
InChI formel InChI=1S/C23H30N8O.C4H6O4/c1-29(2)22(32)19-13-16-14-26-23(28-21(16)31(19)17-5-3-4-6-17)27-20-8-7-18(15-25-20)30-11-9-24-10-12-30;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,13-15,17,24H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,25,26,27,28);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER CN(C)C(=O)c1cc2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2n1C5CCCC5.OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-namn butanedioic acid;7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-[(5-piperazin-1-ylpyridin-2-yl)amino]pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 552.63
Formel vikt 552.2809
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.