Läs mer
Leflunomide 3-Isomer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-3-8(5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18) |
| Formel vikt | 270.0616 |