Läs mer
Leflunomide-d4 (phenyl-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Leflunomide-d4 |
| CAS | 1189987-23-2 |
| Molekylformel | C12 D4 H5 F3 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 5-Methyl-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl-2,3,5,6-d4]-4-isoxazolecarboxamide, Leflunomide-d4, Leflunomide-D4 (phenyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6 H,1H3,(H,17,18)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1NC(=O)c2cnoc2C)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-methyl-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.232 |
| Formel vikt | 274.087 g/mol |
| Visa mer |