Läs mer
Leflunomide-d4, TRC
Produktkod. 30471212
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471212 1 mg
30466531 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30471212 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3227521MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189987-23-2
Molekylformel C12 D4 H5 F3 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 274.232
Synonym 5-Methyl-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl-2,3,5,6-d4]-4-isoxazolecarboxamide, Leflunomide-d4, Leflunomide-D4 (phenyl-D4)
IUPAC-namn 5-methyl-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)c2cnoc2C)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leflunomide-d4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)/i2D,3D,4D,5D
Formel vikt 274.087