Läs mer
Leflunomide EP Impurity D, Mikromol™
Produktkod. 30459771
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459771 4 x 25 mg
30049418 25 mg
17993336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459771 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0859.0400254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Leflunomide EP Impurity D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 42831-50-5
Analyt- eller komponentnamn 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H5 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Leflunomide Imp. D (EP), Leflunomide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1oncc1C(=O)O
IUPAC-namn 5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 127.1
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 127.0269 g/mol