Läs mer
Leflunomid, LoGiCal
Produktkod. 30462944
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462944 10 mg
1 options
Produktkod. 30462944 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0859.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leflunomide
CAS 75706-12-6
Analyt- eller komponentnamn Leflunomide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H9 F3 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-metyl-N-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,2-oxazol-4-karboxamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 270.21
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 270,0616 g/mol