Läs mer
Leflunomide, Thermo Scientific™
1680.32 SEK - 5063.21 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 75706-12-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C12H9F3N2O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.211 |
| MDL-nummer | MFCD00867593 |
| InChI-nyckel | VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn |
| PubChem CID | 3899 |
| ChEBI | CHEBI:6402 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide |
| LEDER | CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15447129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65917.MC |
100mg |
1680.32 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15457129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65917.ME |
500mg |
5063.21 SEK
500mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- An immunosuppressive agent
- Inhibits T and B cell proliferation
Kemiska identifierare
| 75706-12-6 | |
| 270.211 | |
| VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N | |
| 3899 | |
| 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide |
| C12H9F3N2O2 | |
| MFCD00867593 | |
| leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn | |
| CHEBI:6402 | |
| CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F |
Specifikationer
| Leflunomide | |
| C12H9F3N2O2 | |
| UN2811 | |
| leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn | |
| CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F | |
| 270.211 | |
| CHEBI:6402 |
| 75706-12-6 | |
| MFCD00867593 | |
| 14,5432 | |
| VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide | |
| 3899 | |
| 270.21 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : NY2354200
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold