Läs mer
Leflunomid, TRC
Produktkod. 30482652
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30482652 100 mg
1 options
Produktkod. 30482652 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL322750100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leflunomide
CAS 75706-12-6
Molekylformel C12 H9 F3 N2 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
InChI formel InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
LEDER Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-metyl-N-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,2-oxazol-4-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 270.21
Formel vikt 270.0616