Läs mer
BINDER™ Vänster åtkomstport (50 till 125 mm)
För användning med:BINDER enheter serie BD
Brand: BINDER™ 8012-0051
6854.52 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- För användning till vänster
- Inkluderar silikonplugg
- För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer
Åtkomstport med silikonplugg - 50 mm, vänster | |
Stål | |
Vänster | |
50 mm |
BINDER Chambers-serien BD | |
Tillbehörsportar | |
Silikonplugg |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BINDER™ Vänster åtkomstport (50 till 125 mm) > Diameter: 50 mm, För användning med: Serie BD
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering