Läs mer
KD Scientific Legato™ 185 Picolitre sprutpump
Produktkod. 15174144
Change view
Flödeshastighet:
0,54 till 39 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15174144 0,54 till 39 ml/min Varje
1 options
Produktkod. 15174144 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788180SGL
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Enkel infusion/utdragning av en spruta optimerad för lågt flöde med programalternativ för två program, 50 steg vardera. Rymmer sprutor 0,5μ L till 60 ml. Användardefinierbara flödeshastigheter med valbara målvolymer eller tidsvärden.
  • Rymmer en spruta från 0,5μ L till 60 ml
  • Högupplöst färgpekskärm
  • Oöverträffad användarvänlighet
  • Pekplattans ''låsfunktion''.
  • LED-lampa på frontpanelen
  • Helmetallchassi
  • Integrerad bord för spruta
  • Upp till 30 lb linjär kraft
  • Avancerade mikrosteppingtekniker
  • Inbyggt RS 485-gränssnitt
  • USB hamn
  • I/O och TTL-gränssnitt
  • Kontinuerligt driftsätt
  • Spilldamm
  • Programmerbar
Specifikationer
Modell LegatoTM 185
Spänning 110/220 V
Flödeshastighet 0,54 till 39 ml/min
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Linjär kraft (metrisk) 13,6 kg (30 ls) @ 100 % kraftval
Vikt (metrisk) 2.66 kg
Mått (L x B x H) Exteriör 22.6 x 19.05 x 15 cm
Användningsområden 0,54 pL/min. till 39 ml/min. (flödeshastighet)
Visningstyp Pekskärm
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,35 %
Antal kanaler 1
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Förvaringskrav -10 °C till +70 °C