Läs mer
KD Scientific Legato™ 210 dubbel spruta, pekskärm, infusions-/uttagspump
Produktkod. 17811694
Produktkod. 17811694 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54834.47 SEK
    47000.97 SEK / Paket med 1
    Save 7833.50 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Infusera/uttag sprutpumpar. Rymmer två sprutor. Stöder Legato 210™ endast infusering, endast uttag, infuse/uttag, uttag/infuser och kontinuerligt läge. Användardefinierbara flödeshastigheter med valbara målvolymer eller tidsvärden för att kontrollera den totala infusionsvolymen.
  • Rymmer en eller två sprutor från 0,5 μl till 140 ml
  • Högupplöst färgpekskärm
  • Klocka i realtid
  • Oöverträffad användarvänlighet
  • Touchpad-'lås'-funktionen
  • LED-lampa på frontpanelen
  • Helmetallchassi
  • Integrerad bord för spruta
  • Upp till 75 lb linjär kraft
  • Avancerade mikrosteppingtekniker
  • Inbyggt RS 485-gränssnitt
  • USB Portering
  • I/O och TTL-gränssnittet
  • Kontinuerligt driftsätt
  • Spilldamm
  • Programmerbar (210P- och 210AC-modeller)
Specifikationer
Spänning 110/220 V
Flödeshastighet 3,06 pL/min. till 215,8 ml/min.
Vikt (metrisk) 4.9 kg
Mått (L x B x H) Exteriör 16.51 x 25.4 x 27.94 cm
Visningstyp Pekskärm
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,35 %
Antal kanaler 2