Läs mer
KD Scientific Legato™ 950 OEM sprutpump
Antal kanaler:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- ±0,5 % noggrannhet
- 0,5μ L till 60 ml sprutor
- Kontinuerligt driftsätt
- Programmerbar med ASCII-kommandon
- Detektering av kodarstopp
- USB Gränssnitt
- TTL-gränssnitt
- Anpassningsbara sprutmekanismer tillgängliga
- Anpassningsbara chassidesigner tillgängliga
- Avancerade micostepping-tekniker
- Linjär kraft 30 lb. (13,6 kg)
- CE, CB Scheme, EU RoHS-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 100 till 240 V |
| Flödeshastighet | 1,28 pL/min. till 88,28 ml/min. |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS |
| Linjär kraft (metrisk) | 13,6 kg (30 lb) @ 100 % kraftval |
| Temperatur (metrisk) lagring | -10 °C till +70 °C |
| Typ | Sprutpump |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Flödeshastighetsnoggrannhet | ±0,5 % |
| Antal kanaler | 1 |
| Temperatur (metrisk) Max | 40 |
| Visa mer |