Läs mer
KD Scientific Legato sprutpumpar
Produktkod. 11905586
Change view
Antal kanaler:
2
4
Inkluderar:
Infundera/Uttag
Infundera/dra ut, Programmerbar
Infusion endast
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler Inkluderar unitSize
11905586 4 Infundera/Uttag Varje
11915586 4 Infundera/dra ut, Programmerbar Varje
11975576 2 Infusion endast Varje
11995576 2 Infundera/dra ut, Programmerbar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11905586 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788270
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användardefinierade flödeshastigheter med valbara målvolymer eller tidsvärden för att kontrollera den totala infusionsvolymen.
  • Rymmer en eller två sprutor från 0,5 μl till 140 ml
  • 6400 mikrosteg per ett varv ledskruv
  • Högupplöst färgpekskärm
  • Realtidsklocka
  • Oöverträffad användarvänlighet
  • Lås funktion för pekplatta
  • LED-lampa på frontpanelen
  • Helmetallchassi
  • Integrerad bord för spruta
  • Upp till 75 lb linjär kraft
  • Avancerade mikrosteppingtekniker
  • Inbyggt RS-485-gränssnitt
  • USB-port
  • I/O och TTL-gränssnitt
  • Kontinuerligt driftsätt
  • Spilldamm
Certifications
CE-märkt, UL-listat, CSA, WEE, CB-schema, EU RoHS
Specifica
Modell Legato 270
Spänning 100 till 240 V
Flödeshastighet 5 till 220,97 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5 μl till 140 ml
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA, WEE, CB-schema, EU RoHS
Kontakter RS232 - 9-polig D-sub-kontakt, RS485 - IEEE-1394 6-polig, USB - Typ B, I/O och TTL - 15-polig D-sub-kontakt
Kontroller Mikroprocessor med 0,062 mikrosteg
Inkluderar Infundera/Uttag
Linjär kraft (metrisk) 34 kg
Linear Force (engelska) 75 lb.
Material Stål
Reproducerbarhet ±0,05 %
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +70 °C
Typ Legato 270 sprutpump
Vikt (engelska) 10.45 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Mått (L x B x H) Exteriör 3.5 x 11 x 10 tum (8,89 x 25,4 x 27,94 cm)
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Visningstyp TFT
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,35 %
Antal kanaler 4
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 11 tum
Total höjd (metrisk) 28 cm
Total längd (engelska) 3,5 tum
Total längd (metrisk) 9 cm
Total bredd (engelska) 10 tum
Total bredd (metrisk) 25.4 cm
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.