Läs mer
KD Scientific Legato sprutpumpar
Produktkod. 11915586
Change view
Antal kanaler:
2
4
Inkluderar:
Infuse/uttag
Infusera/dra ut dem, programmerbar
Infusion endast
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler Inkluderar Förpackningsstorlek
11915586 4 Infusera/dra ut dem, programmerbar Varje
11905586 4 Infuse/uttag Varje
11975576 2 Infusion endast Varje
11995576 2 Infusera/dra ut dem, programmerbar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11915586 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57071.14 SEK
    54740.97 SEK / Paket med 1
    Save 2330.17 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-01-2027
Användardefinierade flödeshastigheter med valbara målvolymer eller tidsvärden för att kontrollera den totala infusionsvolymen.
  • Rymmer en eller två sprutor från 0,5 μl till 140 ml
  • 6400 mikrosteg per ett varv ledskruv
  • Högupplöst färgpekskärm
  • Realtidsklocka
  • Oöverträffad användarvänlighet
  • Lås funktion för pekplatta
  • LED-lampa på frontpanelen
  • Helmetallchassi
  • Integrerad bord för spruta
  • Upp till 75 lb linjär kraft
  • Avancerade mikrosteppingtekniker
  • Inbyggt RS-485-gränssnitt
  • USB-port
  • I/O och TTL-gränssnitt
  • Kontinuerligt driftsätt
  • Spilldamm
Certifikat
CE-märkt, UL-listat, CSA, WEE, CB-schema, EU RoHS
Specifikationer
Modell Legato 270, programmerbar
Spänning 100 till 240 V
Flödeshastighet 5 till 220,97 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 0,5 μl till 140 ml
Certifikat och efterlevnad CE, UL, CSA, WEE, CB-schema, EU RoHS
Kontakter RS232 - 9-polig D-sub-kontakt, RS485 - IEEE-1394 6-polig, USB - Typ B, I/O och TTL - 15-polig D-sub-kontakt
Kontroller Mikroprocessor med 0,062 mikrosteg
Inkluderar Infusera/dra ut dem, programmerbar
Linjär kraft (metrisk) 34 kg
Linear Force (engelska) 75 lb.
Material Stål
Reproducerbarhet ±0,05 %
Vikt (engelska) 10.45 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg
Mått (L x B x H) Exteriör 3.5 x 11 x 10 tum (8,89 x 25,4 x 27,94 cm)
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Visningstyp TFT
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,35 %
Antal kanaler 4
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 11 tum
Total höjd (metrisk) 28 cm
Total längd (engelska) 3,5 tum
Total längd (metrisk) 9 cm
Total bredd (engelska) 10 tum
Total bredd (metrisk) 25.4 cm
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 4 °C
Produkttyp Sprutpump
Förvaringskrav -10 °C till +70 °C