Description
- Individual L.pneumophila serogroups 1, 2-15, and non L.pneumophila species latex and positive control available separately.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO13485 ISO9001 |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| CE-märkning | Yes |
| Clia komplexitet | Non-waived |
| Detekterbara analyter | L. pneumophila Serogroup 1 Antibodies |
| Formatera | 1 Bottle (2.5 mL) |
| Provtyp | Bacterial Colonies |
| Känslighet | 1 |
| Typ | Reagent |
| För användning med (applikation) | The Confirmatory Identification of Legionella Pneumophila and Other Commonly Isolated Legionellasp Ecies Grown on Selective Medi |
| Show More |