Läs mer
Thermo Scientific™ Legionella BCYE-medium med antibiotika
Produktkod. 15888252
Change view
Fyll volym:
17 mL
Fyll vikt:
17g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Fyll volym Fyll vikt Förpackningsstorlek
15888252 17 mL 17g Paket med 10
1 options
Produktkod. 15888252 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5325A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 SEK
    141.35 SEK / Paket med 10
    Save 201.65 SEK
    58% Av
 Begränsad artikel
I lager
Isolera Legionellaceae i miljöprover med detta selektiva medium som överensstämmer med ISO standarder och ger optimal återhämtning av Legionellaceae .
Isolera legionella från vattenprover med hjälp av Thermo Scientific™ Legionella BCYE Medium med antibiotika, ett selektivt medium som överensstämmer med ISO11731:2016 Vattenkvalitet– Uppräkning av Legionella och uppvisar optimal återhämtning av Legionellaceae under korta inkubationsperioder från miljöprover.
Legionella är aeroba, rörliga, näringsmässigt noggranna, pleomorfa, gramnegativa stavar som kräver särskilda tillväxtfaktorer i odlingsmedia för att växa. Legionella BCYE Medium med antibiotika är ett rekommenderat medium för isolering av Legionella från vattenprover:
  • Ger optimal återhämtning under en kort inkubationsperiod
  • Uppfyller ISO11731:2016-standarder
  • Kvalitetskontroll testades enligt ISO11133:2014, inklusive membranfiltreringsmetod
  • Selektiv mot icke-målbakterier som Enterococcus faecalis och Escherichia coli
  • Lättlästa resultat när Legionella bildar gråblå kolonier
  • Testad enligt metoderna som beskrivs i ISO 7704:2023
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific™ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Trafiksvart till kolsvart, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2 °C till 12 °C
Beskrivning Legionella BCYE Medium med antibiotika
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll volym 17 mL
Fyll vikt 17g
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.