Läs mer
Thermo Scientific™ Legionella BCYE Medium
Produktkod. 10473673
Change view
Formatera:
90 mm monoplate
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
10473673 90 mm monoplate Paket med 10
1 options
Produktkod. 10473673 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5072A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.50 SEK
    300.89 SEK / Paket med 10
    Save 22.61 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Isolera Legionella från kliniska prover med ett icke-selektivt mikrobiologiskt medium som ger optimal återhämtning av Legionellaceae under korta inkubationsperioder.
Isolera legionella från kliniska prover med hjälp av Thermo Scientific™ Legionella BCYEα Medium, ett icke-selektivt medium som uppvisar optimal återhämtning av legionellaceae under korta inkubationsperioder från både miljöprover och kliniska prover.
Legionella är aeroba, rörliga, näringsmässigt noggranna, pleomorfa, gramnegativa stavar som kräver särskilda tillväxtfaktorer i odlingsmedia för att växa. Överföringen sker genom aerosolisering eller aspiration av förorenat vatten, inte genom person-till-person. Legionellos avser två distinkta kliniska syndrom, legionärssjuka’, som oftast visar sig som svår lunginflammation, och Pontiacfeber, som är en akut, feber, självbegränsande, virusliknande sjukdom. Över fyrtio arter av Legionella har karaktäriserats, men Legionella pneumophila är fortfarande den vanligaste etiologiska orsaken till legionärssjuka’. Legionella kan isoleras från alla typer av utsöndringar i luftvägarna, sterila kroppsvätskor som blod och biopsimaterial.
  • Testad enligt metoderna som beskrivs i ISO 7704:2023
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ Oxoid™ och produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific, som kombinerar kraftfulla manuella, semi-automatiserade och helautomatiska testprodukter samt en omfattande serie medie- och diagnosprodukter för att erbjuda en komplett, helhetslösning som snabbt levererar de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Enligt ISO 11731-2
Färg Trafiksvart till kolsvart, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 6 °C till 12 °C
Beskrivning Legionella BCYEa Medium
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.