Läs mer
Thermo Scientific™ Legionella BMPA Selective Agar
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
Legionella BMPA selektiv agar
Tillverkningsursprung:
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Isolera legionella från kliniska prover med hjälp av Thermo Scientific™ Legionella BMPA selektiv agar, ett selektivt medium som uppvisar optimal återhämtning av Legionellaceae under korta inkubationsperioder från både miljöprover och kliniska prover.
Legionella är aeroba, rörliga, näringsmässigt kräsna, pleomorfa, gramnegativa stavar som kräver speciella tillväxtfaktorer i odlingsmedier för att växa. Överföring sker genom aerosolisering eller aspiration av förorenat vatten, inte person till person. Legionellos hänvisar till två distinkta kliniska syndrom: Legionärer’ sjukdom, som oftast visar sig som svår lunginflammation, och Pontiac-feber, som är en akut, febril, självbegränsande, virusliknande sjukdom. Över fyrtio arter av legionella har karakteriserats; dock, Legionella pneumophila är fortfarande det vanligaste etiologiska medlet hos legionärer’ sjukdom. Legionella kan isoleras från luftvägssekret av alla slag, sterila kroppsvätskor som blod och biopsimaterial.
Denna produkt kanske inte är tillgänglig i alla länder eller territorier. Kontakta din lokala representant för tillgänglighet.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Denna produkt kanske inte är tillgänglig i alla länder eller territorier. Kontakta din lokala representant för tillgänglighet.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Trafiksvart till kolsvart, ogenomskinlig |
| Innehåll och lagring | 6 °C till 12 °C |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | Legionella BMPA selektiv agar |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |