Läs mer
Thermo Scientific™ Legionella latextest
Produktkod. 11453949
Change view
Beskrivning:
Legionella Species Test Reagens
Legionella latextest
Serogrupp 1 Testreagens
Serogrupp 2-14 Testreagens
Förpackningsstorlek:
50 tester
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
11453949 Serogrupp 2-14 Testreagens 50 tester
11943532 Legionella latextest 50 tester
11449888 Serogrupp 1 Testreagens 50 tester
11463949 Legionella Species Test Reagens 50 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11453949 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DR0802M
 Begränsad artikel
I lager
Bekräfta snabbt dominerande legionellaserogrupper odlade på selektiva medier genom latexagglutination.
Snabbt differentiera och bekräfta identiteten av dominerande Legionella serogrupper odlade på selektiva medier genom latexagglutination med Thermo Scientific™ Legionella latextest.
Använd detta latexagglutinationstest för att identifiera dominerande legionellaarter som odlats på pläterat medium från patienter med misstänkt legionella eller från miljökällor. Testet möjliggör separat identifiering av Legionella pneumophila serogrupp 1 och serogrupp 2-14 och upptäckt av sju andra Legionella -arter som har varit inblandade i mänskliga sjukdomar.
Blå latexpartiklar sensibiliserade med antikropp agglutinerar i närvaro av specifika legionellacellväggsantigener för att bilda synliga klumpar.
Följande produkter är tillgängliga för användning med Legionella Latex Test och säljs separat:
Legionella Pneumophila Serogrupp 1 testreagens (artikelnr DR0801M)
Legionella Pneumophila Serogroup 2-14 testreagens (artikelnr DR0802M)
Legionella Species Test Reagens (Art.nr. DR0800M)—Legionella longbeachae 1& 2, Legionella bozemanii 1& 2, Legionella dumoffii , Legionella gormanii , Legionella jordanis , Legionella micdadei och Legionella anisa
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Serogrupp 2-14 Testreagens
Detekterbara analyter Legionella
Provtyp Miljökälla
Typ Legionella Latex Test Kit
Kvantitet 50 tester/kit