Läs mer
Thermo Scientific™ Legionella latextest
Beskrivning:
Legionella Pneumophila Serogrupp 1 testreagens
Legionella Pneumophila Serogrupp 2-14 testreagens
Legionella Species Test Reagens
Legionella latextest
Förpackningsstorlek:
50 tester
Beskrivning
Snabbt differentiera och bekräfta identiteten av dominerande Legionella serogrupper odlade på selektiva medier genom latexagglutination med Thermo Scientific™ Legionella latextest.
Använd detta latexagglutinationstest för att identifiera dominerande legionellaarter som odlats på pläterat medium från patienter med misstänkt legionella eller från miljökällor. Testet möjliggör separat identifiering av Legionella pneumophila serogrupp 1 och serogrupp 2-14 och upptäckt av sju andra Legionella -arter som har varit inblandade i mänskliga sjukdomar.
Blå latexpartiklar sensibiliserade med antikropp agglutinerar i närvaro av specifika legionellacellväggsantigener för att bilda synliga klumpar.
Följande produkter är tillgängliga för användning med Legionella Latex Test och säljs separat:
Legionella Pneumophila Serogrupp 1 testreagens (artikelnr DR0801M)
Legionella Pneumophila Serogroup 2-14 testreagens (artikelnr DR0802M)
Legionella Species Test Reagens (Art.nr. DR0800M)—Legionella longbeachae 1& 2, Legionella bozemanii 1& 2, Legionella dumoffii , Legionella gormanii , Legionella jordanis , Legionella micdadei och Legionella anisa
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Blå latexpartiklar sensibiliserade med antikropp agglutinerar i närvaro av specifika legionellacellväggsantigener för att bilda synliga klumpar.
Följande produkter är tillgängliga för användning med Legionella Latex Test och säljs separat:
Legionella Pneumophila Serogrupp 1 testreagens (artikelnr DR0801M)
Legionella Pneumophila Serogroup 2-14 testreagens (artikelnr DR0802M)
Legionella Species Test Reagens (Art.nr. DR0800M)—Legionella longbeachae 1& 2, Legionella bozemanii 1& 2, Legionella dumoffii , Legionella gormanii , Legionella jordanis , Legionella micdadei och Legionella anisa
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | Legionella Species Test Reagens |
| Detekterbara analyter | Legionella |
| Provtyp | Miljökälla |
| Typ | Legionella Latex Test Kit |
| Kvantitet | 50 tester/kit |