Läs mer
Novacyt - Microgen Bioproducts Legionella Positive Control Reagent
Produktkod. 17323201 Handla allt Novacyt Group Produkter
Change view
Kvantitet:
1,0 ml
Produktkod. Kvantitet
17323201 1,0 ml
1 options
Produktkod. 17323201 Leverantör Novacyt - Microgen Bioproducts Leverantörsnummer M45C
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Microgen Bioproducts Legionella Positive Control reagent
  • Individual L.pneumophila serogroups 1, 2-15, and non L.pneumophila species latex and positive control available separately.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO13485 ISO9001
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
CE-märkning Yes
Clia komplexitet Non-waived
Formatera 1 Bottle (1.0 mL)
Provtyp Bacterial Colonies
Känslighet 1
Typ Reagent
För användning med (applikation) The Confirmatory Identification of Legionella Pneumophila and Other Commonly Isolated Legionellasp Ecies Grown on Selective Medi
För användning med (utrustning) 0.85% Isotonic Saline, Disposable Agglutination Slides, Disposable Mixing Sticks, Bacteriological Loops, Legionella Selective Medium, Glass Tubes for Boiling
Inkluderar 1.0 mL
Material Polyethylene Dropper Bottle
Antal reaktioner 1/Test
Organismgrupp Monera
Förpackningstyp Bottle in polygrip bag
Kvantitet 1,0 ml
Art Legionella pneumophila
Specificitet 1
Målorganismklass Bacteria
Testtid 7 minutes