Läs mer
Cytiva Leibovitz L-15 Media
Produktkod. 11566271
Change view
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11566271 500 ml 500ml
11576271 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11566271 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30525.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 SEK
    125.39 SEK / 500ml
    Save 142.61 SEK
    53% Av
 Begränsad artikel
I lager
Designad för kultur utan CO 2 -jämvikt.
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ Leibovitz L-15 Media, tillverkad med hjälp av ISO 9001-certifierade processer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp L-15 Leibovitz media med L-glutamin
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Med 2,05 mM L-glutamin, 500 mL