Läs mer
Cytiva Leibovitz L-15 Media
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Beskrivning
Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med HyClone™ Leibovitz L-15 Media, tillverkad med hjälp av ISO 9001-certifierade processer.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Liquid |
| Produkttyp | L-15 Leibovitz media with L-glutamine |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Steriliseringsmetod | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Med tillsatser | Glutamine |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° to 8°C, away from light |
| Beskrivning | With 2.05mM L-Glutamine, 1000mL |