Läs mer
MP Biomedicals™ Leibovitz L-15 Medium
Produktkod. 11440375 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440375 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11440375 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091251054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 SEK
    876.32 SEK / 500ml
    Save 43.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Används för tillväxt av vävnader i fritt gasutbyte med atmosfären.
I detta medium ersätts dextros med galaktos. Dessutom tillhandahålls buffring av de fria baserna av aminosyrorna i stället för natriumbikarbonat. Som ett resultat har detta medium använts för tillväxt av vävnader i fritt gasutbyte med atmosfären.
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Inget glutamin
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring Förvara vid 0° till 5 °C
Beskrivning Leibovitz L-15 Medium