Beskrivning
Leibovitz's L-15 Medium stöder tillväxten av HEP-2 apnjurceller och primära explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad. L-15 buffras av fosfater och fria basaminosyror istället för natriumbikarbonat. Detta medium är utformat för att stödja celltillväxt i miljöer utan CO 2 -jämvikt.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ L-15 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ L-15-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
L-15 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver L-15 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ L-15 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ L-15-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
L-15 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver L-15 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Leibovitz's L-15 Medium |
| Med tillsatser | Galaktos, Fenolrött, Glutamin, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Ingen glukos, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,4 till 7,9 |
| Regulatorisk status | Användning av in-vitrodiagnostik |
| Visa mer |