Läs mer
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7076025
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
5000ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11570396
Brand: Gibco™ 11415049
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Leibovitz's L-15 Medium
Leibovitz's L-15 Medium stöder tillväxten av HEP-2 apnjurceller och primära explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad. L-15 buffras av fosfater och fria basaminosyror istället för natriumbikarbonat. Detta medium är utformat för att stödja celltillväxt i miljöer utan CO 2 -jämvikt.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ L-15 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ L-15-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
L-15 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver L-15 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Leibovitz's L-15 Medium
Med tillsatser Galaktos, Fenolrött, Glutamin, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Ingen glukos, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,4 till 7,9
Regulatorisk status För in vitro-diagnostik
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Leibovitz's L-15 Medium, 500mL, 1 X koncentration, flytande form, med galaktos, fenolrött, L-glutamin, natriumpyruvat, 7,4 till 7,9 pH, 12 månaders hållbarhet, 300 till 340 mOsm/kg Använd osmolalt för däggdjur.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Diethylbenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: p-Diethyl benzene