Beskrivning
Leibovitz's L-15 Medium stöder tillväxten av HEP-2 apnjurceller och primära explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad. L-15 buffras av fosfater och fria basaminosyror istället för natriumbikarbonat. Detta medium är utformat för att stödja celltillväxt i miljöer utan CO 2 -jämvikt.
Denna L-15 är modifierad enligt följande:
Med: Galaktos, fenolröd, GlutaMAX™ , natriumpyruvat
Utan: Glukos, HEPES, natriumbikarbonat
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ L-15 med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
L-15 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver L-15 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Leibovitz's L-15 Medium |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat, Galaktos |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat, Ingen glukos |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco, GlutaMAX |
| Kvantitet | 500 ml |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.