Läs mer
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, GlutaMAX™ Tillägg
Beskrivning
Leibovitz's L-15 Medium stöder tillväxten av HEP-2 apnjurceller och primära explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad. L-15 buffras av fosfater och fria basaminosyror istället för natriumbikarbonat. Detta medium är utformat för att stödja celltillväxt i miljöer utan CO 2 -jämvikt.
Denna L-15 är modifierad enligt följande:
Med: Galaktos, fenolröd, GlutaMAX™ , natriumpyruvat
Utan: Glukos, HEPES, natriumbikarbonat
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ L-15 med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
L-15 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver L-15 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Leibovitz's L-15 Medium |
| Med tillsatser | Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Ingen glukos, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,4 till 7,9 |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.