Läs mer
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, pulver
Produktkod. 10237252 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10237252 1 l 1 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10237252 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 41300021
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Leibovitz's L-15 Medium, pulver
Leibovitz's L-15 Medium stöder tillväxten av HEP-2 apnjurceller och primära explantat av embryonal och vuxen mänsklig vävnad. L-15 buffras av fosfater och fria basaminosyror istället för natriumbikarbonat. Detta medium är utformat för att stödja celltillväxt i miljöer utan CO 2 -jämvikt.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ L-15 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ L-15-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (41300-039). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
L-15 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver L-15 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS).
Pulverformer av Gibco™ L-15 cellodlingsmedium kräver pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Leibovitz's L-15 Medium
Med tillsatser Glutamin, Galaktos, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Ingen glukos, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 1 l
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,7 till 8,1
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Leibovitz's L-15 Medium, 1L, pulver, 7,7 till 8,1 pH, med galaktos, fenolröd, L-glutamin, natriumpyruvat, 36 månaders hållbarhet, 290 till 330 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjurscellkultur