Specifikationer
| CAS | 12627-53-1 |
| Färg | Dark green |
| Formatera | Powder Solid |
| Formel vikt | 171.0387g/mol |
| Smältpunkt | 79°C/174.2°F |
| Förpackning | Glass Jar |
| Kvantitet | 10 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Leishman stain
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362-Ta av nedstänkta kläder.