Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Leishman Stain
Produktkod. 11474753
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474753 100 g 100g
11464753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474753 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11644.22
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 12627-53-1
Leishman Stain används för att färga blodutstryk för att identifiera parasiter, leukocyter och trypanosomer. Det används inom hematologi och tropisk medicin för att differentiera och identifiera leukocyter. Det fungerar som fluorescerande fläckar för upptäckt av malariaparasit. Det används också för benmärgsfärgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Leishman Stain används för att färga blodutstryk för att identifiera parasiter, leukocyter och trypanosomer. Det används inom hematologi och tropisk medicin för att differentiera och identifiera leukocyter. Det fungerar som fluorescerande fläckar för upptäckt av malariaparasit. Det används också för benmärgsfärgning.
Löslighet Löslig i vatten (4 mg/ml), metanol (1 mg/ml), etanol (4 mg/ml
) och metylcellosolve (20 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12627-53-1
MDL-nummer MFCD00131498
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Leishman Stain
Löslighetsinformation Soluble in water (4mg/ml),methanol (1mg/ml),ethanol (4mg/ml),and methyl cellosolve (20mg/ml).
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Leishman Stain
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Leishman's stain
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.