Läs mer
Lemborexant, TRC
Produktkod. 30482083
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482083 50 mg
30465656 100 mg
30469936 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482083 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL21594550MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1369764-02-2
Molekylformel C22H20F2N4O2
Molekylvikt (g/mol) 410.42
Synonym (1R,2S)-2-[[(2,4-Dimethyl-5-pyrimidinyl)oxy]methyl]-2-(3-fluorophenyl)-N-(5-fluoro-2-pyridinyl)cyclopropanecarboxamide
IUPAC-namn (1R,2S)-2-[(2,4-dimetylpyrimidin-5-yl)oxymetyl]-2-(3-fluorfenyl)-N-(5-fluoropyridin-2-yl)cyklopropan-1-karboxamid
LEDER Cc1ncc(OC[C@]2(C[C@H]2C(=O)Nc3ccc(F)cn3)c4cccc(F)c4)c(C)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lemborexant
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H20F2N4O2/c1-13-19(11-25-14(2)27-13)30-12-22(15-4-3-5-16(23)8-15)9-18(22)21(29)28-20-7-6-17(24)10-26-20/h3-8,10-11,18H,9,12H2,1-2H3,(H,26,28,29)/t18-,22+/m0/s1
Formel vikt 410.1554
Procent renhet >95%