Läs mer
Lemildipine, MedChemExpress
Produktkod. 16450308
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450308 5 mg
16407848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16450308 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19663
MedChemExpress Lemildipine is a new dihydropyridine calcium entry blocker.
Lemildipine is a new dihydropyridine calcium entry blocker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lemildipine
CAS 94739-29-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22Cl2N2O6
Kvantitet 5 mg
Synonym NB-818 NPK-1886
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (218.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(COC(N)=O)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 457.3
Formel vikt 457.3
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation