Läs mer
Bohlender™ Lemo Kompakta PTFE dubbla temperatursonder
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- Mätområde från− 50° till+ 250 °C
- Två oberoende mätsensorer i ett PTFE-kapslat rostfritt stålrör
- Kragring diameter 12 mm
- Anslutning med två kopplingar fästa direkt i änden av sonden
- Typiska svarstider på T 50: 20 till 24 sekunder och T 90: 30 sekunder
- Styrfunktion tack vare två oberoende mätsensorer
- Lämplig för samtidig temperaturmätning och säkerhetskrets enligt specifikationerna i standarden DIN EN 61010-2-010 men endast NS/GL-uttag kommer att vara upptagna, separat kopplade sensorer
- Idealisk för inbyggda mätkablar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Sond, dubbel temperatur |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Parallell temperaturmätning i aggressiva vätskor |
| Svarstid | T50: 20 till 24 s; T 90: 30 s |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till +250 °C |
| Längd (metrisk) | 600 mm (totalt), 500 mm (användbart) |