Läs mer
Bohlender™ Lemo PTFE PT 1000 temperatursond
Produktkod. 15261826
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +250 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
15261826 -50 °C till +250 °C
1 options
Produktkod. 15261826 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer P196225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3071.25 SEK
    2919.77 SEK / Paket med 1
    Save 151.48 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
För temperaturmätning i aggressiva vätskor.
  • Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • Mätområde från− 50° till+ 250 °C
  • En mätsensor PT 1000 i ett PTFE-kapslat rostfritt stålrör
  • Temperatursonddiameter 8 mm, spetsdiameter 6 mm, kragringdiameter 12 mm
  • Med vit PFA-belagd kabel 1,5 m lång och monterad Lemo pluggstorlek 1, 2-ledarsystem
  • Typiska svarstider för T 50: 16 till 18 sekunder och T 90: 47 till 50 sekunder
  • Kablar ger flexibel anslutning från mätapparat till medium
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Material PTFE
Sensortyper PT 1000
För användning med (applikation) Temperaturmätning i aggressiva vätskor
Svarstid T 50: 16 till 18 s; T 90: 47 till 50 s
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +250 °C
Längd (metrisk) 560 mm (totalt), 500 mm (användbart)