Läs mer
Bohlender™ Lemo PTFE temperatursonder
Produktkod. 15392166
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +250 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
15392166 -50 °C till +250 °C
1 options
Produktkod. 15392166 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer P176225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3746.14 SEK
    3154.03 SEK / Paket med 1
    Save 592.11 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
För temperaturmätning i aggressiva vätskor.
  • Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • Mätområde från− 50° till+ 250 °C
  • En mätsensor PT 100 i ett PTFE-kapslat rostfritt stålrör
  • Temperatursonddiameter 8 mm, spetsdiameter 6 mm, kragringdiameter 12 mm
  • Med vit PFA-belagd kabel 1,5 m lång och monterad Lemo pluggstorlek 1, 4-ledarsystem
  • Typiska svarstider för T 50: 7 till 12 sekunder och T 90: 14 till 16 sekunder
  • Kablar ger flexibel anslutning från mätapparat till medium
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Material PTFE
Sensortyper PT 100
För användning med (applikation) Temperaturmätning i aggressiva vätskor
Svarstid T 50: 7 till 12 s; T 90: 14 till 16 s
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +250 °C
Längd (metrisk) 560 mm (totalt), 500 mm (användbart)