Läs mer
Thermo Scientific™ Lenalidomid, 98 %
Produktkod. 16544344 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16544344 1 g
1 options
Produktkod. 16544344 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 461590010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2381.38 SEK
    2137.65 SEK / 1g
    Save 243.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 191732-72-6 | C13H13N3O3 | 259,27 g/mol
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lenalidomide
CAS 191732-72-6
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C13H13N3O3
Kvantitet 1 g
InChI-nyckel GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC1=CC=CC2=C1CN(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O
IUPAC-namn 3-(4-amino-1-oxo-2,3-dihydro-lH-isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 259.27
Formel vikt 259.3
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lenalidomide, 98%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lenalidomide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.