Läs mer
Lenalidomid, Mikromol™
Produktkod. 18010440
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18010440 250 mg
1 options
Produktkod. 18010440 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3641.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Lenalidomid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lenalidomide
CAS 191732-72-6
Analyt- eller komponentnamn Lenalidomide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H13 N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CDC 501, ENMD 0997, Lenalidomide, Revimid, Revlimid
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
LEDER Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
IUPAC-namn 3-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 259.26
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 259,0957 g/mol