Läs mer
Tocris Bioscience™ Lenalidomide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30000855
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30000855 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30000855 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6305/100
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Cereblon binder; induces ubiquitination and degradation of CK1α by E3 ubiquitin ligase
Thalidomide analog. Immune modulatory drug and cereblon binding compound. Induces ubiquitination and degradation of casein kinase (CK) 1α by the E3 ubiquitin ligase CRL4CRBN. Also TNF-α inhibitor and angiogenesis inhibitor. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
CAS 191732-72-6
Kvantitet 100 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO
Molekylformel C13H13N3O3
Formel vikt 259.26
Fysisk form Solid
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 259.265