Läs mer
Lenalidomid, TRC
Produktkod. 18091410
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18091410 500 mg
18041520 100 mg
17989939 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18091410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL328000500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191732-72-6
Molekylformel C13 H13 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 259.26
Synonym 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CDC 501, ENMD 0997, Lenalidomide, Revimid, Revlimid
IUPAC-namn 3-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)piperidin-2,6-dion
LEDER Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lenalidomide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
Formel vikt 259.0957
Procent renhet >95%