Läs mer
Leniolisib, MedChemExpress
Beskrivning
Leniolisib (CDZ173) is a potent and selective PI3Kδ inhibitor. Leniolisib has the potential for immunodeficiency disorders treatment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Leniolisib |
| CAS | 1354690-24-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H25F3N6O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CDZ173 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (222.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCC(N1C[C@@H](NC2=C(CN(C3=CC(C(F)(F)F)=C(OC)N=C3)CC4)C4=NC=N2)CC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.46 |
| Visa mer |