Läs mer
Lenperone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lenperone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23F2NO2/c23-19-7-3-16(4-8-19)21(26)2-1-13-25-14-11-18(12-15-25)22(27)17-5-9-20(24)10-6-17/h3-10,18H,1-2,11-15H2 |
| Formel vikt | 371.1697 |