Läs mer
3M™ Linsrengöringslösning
Produktkod. 15779817 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kvantitet:
120 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15779817 120 mL Paket med 12
1 options
Produktkod. 15779817 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000062428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 SEK
    601.37 SEK / Paket med 12
    Save 438.63 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
3M™ Linsrengöringslösning ger ett effektivt sätt att rengöra dina glasögon när du arbetar borta från rinnande vatten och andra rengöringsmetoder.
  • Finns i 120 ml flaska med pumpspray
  • Effektiva rengöringslösningar för en rad olika arbetsmiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Linsrengöringslösning
För användning med (utrustning) Lins
Inkluderar Pumpverkande spray
Kvantitet 120 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lens Cleaning Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methylisothiazol-3(2H)-one