Läs mer
3M™ Super-Clear™ Linsrengöringsvävnadsstation
Produktkod. 15779027 Handla allt 3M Produkter
Change view
Inkluderar:
En flaska linsrengöringslösning och 400 vävnader
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15779027 En flaska linsrengöringslösning och 400 vävnader Paket med 6
1 options
Produktkod. 15779027 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000062429
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6765.00 SEK
    3810.49 SEK / Paket med 6
    Save 2954.51 SEK
    43% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Idealisk för att hålla säkerhets- och receptbelagda glasögon fria. 3M™ Super-Clear™ Lens Cleaning Tissue Station kommer redo att hängas på väggen.
  • Antistatisk och anti-dimma
  • För CR39, polykarbonat och glaslinser
  • Innehåller 473 ml pump och flaska med rengöringsvätska
  • Innehåller 1500 ark av förfuktat linsrengöringspapper för engångsbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Städstation
Produkttyp Linsrengöringsstation
Inkluderar En flaska linsrengöringslösning och 400 vävnader
Antal per förpackning 1 st.
Silikonfri Ja
Disponibel Engångsbruk