Läs mer
Fisherbrand™ Rengöringsväv för linser av klass 913
Produktkod. 11769925 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
Kvantitet:
100 ark
25 blad
50 Sheets
50 ark
500 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Paket med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet Förpackningsstorlek
11769925 150 x 100 mm 100 ark -
15555669 100 x 80 mm 50 Sheets Paket med 50
11784566 135 x 95 mm 25 blad Paket med 25
11779925 300 x 200 mm 100 ark Paket med 100
11730565 170 x 135 mm 500 ark Paket med 500
11740565 190 x 135 mm 500 ark Paket med 500
11517362 135 x 95 mm 50 ark -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11769925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 SEK
    165.12 SEK / Paket med 100
    Save 25.88 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 20-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för rengöring av optiska linser.
  • Mycket tunt papper
  • Tillverkad av 100% manillafibrer
  • Inte fluffig
  • Vikt: 12g/m 2
Ansökan
  • Rengöring av olika optiska linser
  • Rengöring av optiska fiberfilament
Specifikationer
Produkttyp Linsrengöringsvävnad
Mått (L x B) 150 x 100 mm
För användning med (applikation) Rengöring av olika optiska linser (objektiv, mikroskop, kikare, förstoringsglas, glasögon, etc.), rengöring av optiska fibertrådar
Material Manilla fibrer
Kvantitet 100 ark