Läs mer
Fisherbrand™ Rengöringsväv för linser av klass 913
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Kvantitet:
100 ark
25 Sheets
50 Sheets
50 ark
500 Sheets
500 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
- High quality lens cleaning tissues
- Very fine paper
- Non-scratching
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lens Cleaning Tissue |
| Mått (L x B) | 100 x 80 mm |
| För användning med (applikation) | Cleaning of various optical lens (objective, microscopes binoculars, magnifying Glass, Glasses, etc.), cleaning of optical fibers filaments |
| Material | Manilla Fibers |
| Kvantitet | 50 Sheets |